E33904
Ethyl isothiocyanate
97%
Sinonimo/i:
Ethyl mustard oil
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.512 (lit.)
P. ebollizione
130-132 °C (lit.)
Punto di fusione
−6 °C (lit.)
Densità
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN=C=S
InChI
1S/C3H5NS/c1-2-4-3-5/h2H2,1H3
HBNYJWAFDZLWRS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?