440140
(3-amminopropil)trimetossisilano
99%
Sinonimo/i:
3-trietossisililpropilammina, APTES, APTS
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
P. eboll.
217 °C/760 mmHg (lit.)
Densità
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H23NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-10H2,1-3H3
WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Aran (Claremont University, USA) thoroughly discusses the engineering of graphene based materials through careful functionalization of graphene oxide, a solution processable form of graphene.