D125407
DIC
99%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
N,N′-Diisopropylcarbodiimide
About This Item
Prodotti consigliati
product name
DIC, 99%
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. eboll.
145-148 °C (lit.)
Densità
0.815 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)N=C=NC(C)C
InChI
1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?