901594
Diisopropylcarbodiimide solution
1 M in THF
Sinonimo/i:
Diisopropylmethanediimine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Concentrazione
1 M in THF
Densità
0.870 g/mL
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N(=C=NC(C)C)C(C)C
InChI
1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
2.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-16.66 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
901594-25ML | 4061835550883 |
901594-100ML | 4061835517374 |