488712
Trimethyl(trifluoromethyl)silane
99%
Sinonimo/i:
(Trifluoromethyl)trimethylsilane, Ruppert’s Reagent, TFMTMS
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
P. ebollizione
54-55 °C (lit.)
Densità
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H9F3Si/c1-8(2,3)4(5,6)7/h1-3H3
MWKJTNBSKNUMFN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Conversion of N-(tert-butylsulfinyl)-imines to trifluoromethylated amines
- Conversion of trans-enones to trans-α-trifluoromethyl silyl ethers
- Trifluoromethylation of azomethine imines
- Conversion of H-phosphonates to CF3-phosphonates
- Nucleophilic addition of the trifluoromethyl group to aldehydes and ketones.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Reagents for C–C Bond Formation