Documenti fondamentali
419982
Sigma-Aldrich
Triethyl(trifluoromethyl)silane
98%
Sinonimo/i:
(Trifluoromethyl)triethylsilane, Triethylsilyl trifluoromethane
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3SiCF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.27
Beilstein:
4242161
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.382 (lit.)
P. ebollizione
56-57 °C/60 mmHg (lit.)
Densità
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
CC[Si](CC)(CC)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3Si/c1-4-11(5-2,6-3)7(8,9)10/h4-6H2,1-3H3
ZHSKFONQCREGOG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Trifluoromethylation of aryl iodides
  • Trialkylsilylation reactions
  • Used for deposition of perfluoro-methyl silica films
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
32.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Eun Jin Cho et al.
Science (New York, N.Y.), 328(5986), 1679-1681 (2010-06-26)
The trifluoromethyl group can dramatically influence the properties of organic molecules, thereby increasing their applicability as pharmaceuticals, agrochemicals, or building blocks for organic materials. Despite the importance of this substituent, no general method exists for its installment onto functionalized aromatic