Documenti fondamentali
471607
Sigma-Aldrich
2-Bromopropiophenone
95%
Sinonimo/i:
α-Bromopropiophenone
About This Item
Formula condensata:
C6H5COCHBrCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.07
Beilstein:
508550
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.571 (lit.)
P. ebollizione
245-250 °C (lit.)
Densità
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ketone
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(Br)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Bromopropiophenone (α-Bromopropiophenone) is an α-bromoketone. It participates in the manufacturing process of 1-acetamido-3-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridinium bromide.
Applicazioni
2-Bromopropiophenone (α-Bromopropiophenone) may be used for the synthesis of 2-phenylmorpholinols. It may also be used in the synthesis of N-phenacylammonium salts [N-(α-benzoylbenzyl)-, N-(1-benzoylethyl)-, N-phenacyl-, pyrazinium, 3-bromoquinolinium, benzothiazolium, or p-cyanopyridinium hexafluoroantimonates].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Butyrophenone ≥99%
Sigma-Aldrich
124338
Butyrophenone
Synthesis, stereochemistry and anti-tetrabenazine activity of bicyclo analogues of 2-phenylmorpholines.
Boswan EG, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 34(6), 1813-1820 (1997)
Photocationic and radical polymerizations by novel N-phenacylammonium salts.
Takahashi E, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 91(6), 3470-3476 (2004)
William Andrew Publishing
Pharmaceutical Manufacturing Encyclopedia, 1-4, 1552-1552 null