Documenti fondamentali
231304
Sigma-Aldrich
N-Benzylidenebenzylamine
contains 100 ppm MEHQ as stabilizer, 99%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2N=CHC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
contiene
100 ppm MEHQ as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.6004 (lit.)
P. ebollizione
143-144 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
C(\N=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13N/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-11H,12H2/b15-11+
MIYKHJXFICMPOJ-RVDMUPIBSA-N
Applicazioni
Indicator for organolithium assay.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Benzylamine ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
185701
Benzylamine
Benzaldehyde ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
B1334
Benzaldehyde