Documenti fondamentali
713376
Sigma-Aldrich
tert-Butyl (phenylmethylene)carbamate
≥98.0%
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)benzylideneamine, N-Boc-benzaldimine, N-[Phenylmethlene]-carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl N-benzylidenecarbamate, Benzaldehyde N-(tert-butoxycarbonyl)imine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.25
Beilstein:
6324080
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Stato
liquid
Gruppo funzionale
amine
imine
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2,3)15-11(14)13-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/b13-9+
XFRQMBFCAKTYIV-UKTHLTGXSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)