Documenti fondamentali
462063
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
95%
Sinonimo/i:
(+)-N-Boc-N,O-isopropylidene-D-serinal, tert-Butyl (R)-(+)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.27
Beilstein:
3651554
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Attività ottica
[α]23/D +90°, c = 1 in chloroform
Impurezze
<6% methyl (R)-(+)-3-(tert-butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate (CAS 95715-87-0)
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
67 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
ether
Stringa SMILE
[H]C(=O)[C@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-8(6-13)7-15-11(12,4)5/h6,8H,7H2,1-5H3/t8-/m0/s1
PNJXYVJNOCLJLJ-QMMMGPOBSA-N
Applicazioni
Employed in the synthesis of fluorinated analogs of glutemic and glutamine.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R Dave et al.
Amino acids, 24(3), 245-261 (2003-04-23)
Gamma-fluorinated analogues of glutamic acid and glutamine are compounds of biological interest. Syntheses of such compounds are extensively reviewed in this article. 4-fluoroglutamic acid was prepared as a mixture of racemic diastereomers by Michael reaction, inverse-Michael reaction or by electrophilic