483761
Boc-L-prolinal
97%
Sinonimo/i:
(S)-N-Boc-pyrrolidine-2-carboxaldehyde, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-prolinal
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −101°, c = 0.66 in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. ebollizione
211 °C (lit.)
Densità
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h7-8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m0/s1
YDBPZCVWPFMBDH-QMMMGPOBSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
135.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?