Key Documents
458937
Sigma-Aldrich
Methyl (R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
98%
Sinonimo/i:
Methyl (R)-(+)-3-(tert-butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H21NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +54°, c = 1.3 in chloroform
Purezza ottica
ee: 99% (HPLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
89 °C/0.8 mmHg (lit.)
Densità
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H21NO5/c1-11(2,3)18-10(15)13-8(9(14)16-6)7-17-12(13,4)5/h8H,7H2,1-6H3/t8-/m1/s1
ZNBUXTFASGDVCL-MRVPVSSYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)