T1780
Tyr-Tyr-Tyr-Tyr-Tyr-Tyr
≥98% (HPLC), suitable for mass spectrometry (MS)
Sinonimo/i:
Hexa-L-tyrosine
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Tyr-Tyr-Tyr-Tyr-Tyr-Tyr, ≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Composizione
Peptide content, >60%
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NC(Cc2ccc(O)cc2)C(=O)NC(Cc3ccc(O)cc3)C(=O)NC(Cc4ccc(O)cc4)C(=O)NC(Cc5ccc(O)cc5)C(=O)NC(Cc6ccc(O)cc6)C(O)=O
InChI
1S/C54H56N6O13/c55-43(25-31-1-13-37(61)14-2-31)49(67)56-44(26-32-3-15-38(62)16-4-32)50(68)57-45(27-33-5-17-39(63)18-6-33)51(69)58-46(28-34-7-19-40(64)20-8-34)52(70)59-47(29-35-9-21-41(65)22-10-35)53(71)60-48(54(72)73)30-36-11-23-42(66)24-12-36/h1-24,43-48,61-66H,25-30,55H2,(H,56,67)(H,57,68)(H,58,69)(H,59,70)(H,60,71)(H,72,73)
JUUZKZKBBSFAAT-UHFFFAOYSA-N
WGK 3