T8566
L-tirosina
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
Sinonimo/i:
3-(4-idrossifenil)-L-alanina, Acido (S)-2-ammino-3-(4-idrossifenil)propionico
About This Item
Origine biologica
non-animal source
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
99.0-101.0%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]25/D 11.2 to 9.8°, c = 5 in 1 M HCl (Specific Rotation 6.1 - 7.8 °)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Colore
white to off-white
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
1 M HCl: 25 mg/mL
Cationi in tracce
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤0.02%
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Gruppo funzionale
(phenol)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Suitable for Cell Culture and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Confezionamento
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1