Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti fondamentali
T3824
Sigma-Aldrich
Tirosinasi
lyophilized powder, ≥1000 unit/mg solid
Sinonimo/i:
Catecol ossidasi, Monofenolo monossigenasi, Monofenolo, diidrossifenilalanina:ossigeno ossidoreduttasi, Polifenolo ossidasi
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
fungus (mushroom)
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥1000 unit/mg solid
PM
119.5 kDa by electrophoresis
128 kDa by sedimentation velocity diffusion
133 kDa by LS
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
La tirosinasi è un′ossidasi che contiene rame attiva su catecoli e cresolo. La tirosinasi partecipa alla conversione della tirosina in diidrossifenilalanina (DOPA), e la polimerizzazione della DOPA conduce alla formazione della melanina. La tirosinasi ha un ruolo nelle reazioni di imbrunimento. Si riferisce che l′enzima possiede due siti di legame per i substrati aromatici e un sito di legame distinto per ossigeno-rame.
Punto isoelettrico (pI): 4,7-5
Il pH ottimale è 6-7
Peso molecolare: 128 kDa con diffusione della velocità di sedimentazione, 133 kDa con misurazioni della diffusione della luce e 119,5 kDa con elettroforesi.
La tirosinasi è un′ossidasi che contiene rame attiva su catecoli e cresolo. È responsabile della colorazione bruna delle reazioni. Si riferisce che l′enzima possiede due siti di legame per i substrati aromatici e un sito di legame differente per ossigeno-rame. Il rame è probabilmente Cu(I) e l′inattivazione dovrebbe comportare l′ossidazione a ione Cu(II).
Applicazioni
Uno studio che ha sviluppato un agente terapeutico alternativo per il trattamento dell′iperpigmentazione ha valutato l′attività della tirosinasi. La tirosinasi è stata usata anche in uno studio che ha esaminato il fenotipo dell′albinismo oculocutaneo nella popolazione pachistana.
Azioni biochim/fisiol
Converte la tirosina in L-DOPA o la tiramina in dopamina
Proprietà fisiche
Punto isoelettrico (pI): 4,7-5
Il pH ottimale è 6-7
Peso molecolare: 128 kDa con diffusione della velocità di sedimentazione, 133 kDa con misurazioni della diffusione della luce e 119,5 kDa con elettroforesi.
Definizione di unità
Una unità = ΔA280 di 0,001 per minuto a pH 6,5 a 25 °C in una miscela di reazione di 3 mL contenente L-tirosina.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Shilpi Goenka et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(16) (2020-08-13)
Previous studies have reported that estrogen hormone promotes melanogenesis while progesterone inhibits it. A selective estrogen receptor modulator (SERM), tamoxifen, has been shown to promote melanogenesis; however, to date, there have been no reports on the effects of a selective
Ching-Yi Lien et al.
TheScientificWorldJournal, 2014, 409783-409783 (2014-08-20)
We investigated the kinetics of 4N-acetyl-pentapeptides, Ac-P1, Ac-P2, Ac-P3, and Ac-P4, regarding inhibition of mushroom tyrosinase activity. The peptides sequences of Ac-P1, Ac-P2, Ac-P3, and Ac-P4 were Ac-RSRFK, Ac-KSRFR, Ac-KSSFR, and Ac-RSRFS, respectively. The 4N-acetyl-pentapeptides were able to reduce the
Thomas J Jaworek et al.
Orphanet journal of rare diseases, 7, 44-44 (2012-06-28)
Oculocutaneous albinism (OCA) is caused by a group of genetically heterogeneous inherited defects that result in the loss of pigmentation in the eyes, skin and hair. Mutations in the TYR, OCA2, TYRP1 and SLC45A2 genes have been shown to cause
Tyrosinase inhibitory effects and inhibition mechanisms of nobiletin and hesperidin from citrus peel crude extracts.
Zhang, et al.
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 22, 83-90 (2019)
Neda Rafat et al.
Biosensors, 11(11) (2021-11-26)
A novel, integrated experimental and modeling framework was applied to an inhibition-based bi-enzyme (IBE) electrochemical biosensor to detect acetylcholinesterase (AChE) inhibitors that may trigger neurological diseases. The biosensor was fabricated by co-immobilizing AChE and tyrosinase (Tyr) on the gold working