Documenti fondamentali
293733
Sigma-Aldrich
Benzophenone imine
95%
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2C=NH
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.23
Beilstein:
1100371
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
tecniche
titration: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.618 (lit.)
P. eboll.
151-153 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N=C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11N/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
SXZIXHOMFPUIRK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Benzophenone imine plays a vital role as an ammonia surrogate. It is primarily used as ammonia equivalents for the selective formation of protected primary amines. Benzophenone imine is useful as a synthetic intermediate, especially for the synthesis of glycine Schiff base.
Applicazioni
Benzophenone imine is useful for the preparation of nitrile yield dimers.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Suzanne Fergus et al.
The Journal of organic chemistry, 69(14), 4663-4669 (2004-07-03)
A series of novel hexaaryl diazatrienes 5 ("nitrile ylide dimers") were synthesized directly from the corresponding diaryl ketimines 12 and dichlorotoluenes 13 in a facile one-pot synthesis. The carbene character of the nitrile ylides was investigated by varying the substituents