101621
3-Chloro-2-methylaniline
99%
Sinonimo/i:
2-Amino-6-chlorotoluene, 3-Chloro-o-toluidine
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.588 (lit.)
P. ebollizione
115-117 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
2 °C (lit.)
Densità
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1c(N)cccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
ZUVPLKVDZNDZCM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?