Key Documents
1.88015
Supelco
Solvente
solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents, Aquastar®
Sinonimo/i:
Solvente Karl Fischer Solvente a due componenti Karl Fischer
About This Item
Codice UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.21
product name
Solvente, solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents Aquastar®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Aquastar®
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: volumetric
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Temp. transizione
flash point 11 °C (Methanol)
Densità
0.90 g/cm3 at 20 °C
Formato
two component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Prova applicativa: conforme
Note legali
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup - Methanol
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup - Methanol
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Protocolli
Summary application report for analysis of moisture in Ammonia, aqueous
Summary application report for analysis of moisture in D(+)-glucose-monohydrate
Summary application report for analysis of moisture in Acids, concentrated
Summary application report for analysis of moisture in Hydrochloric acid
Vedi tutto