Key Documents
1.88007
Supelco
CombiSolvent Keto
suitable for Karl Fischer Titration, Aquastar®
Sinonimo/i:
Miscela per solventi chetonici
About This Item
Codice UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.21
product name
CombiSolvent Keto, suitable for Karl-Fischer titration
Nome Commerciale
Aquastar®
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: volumetric
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Temp. transizione
flash point 31 °C
Densità
0.924 g/cm3 at 20 °C
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Solvente per titolazioni volumetriche secondo Karl Fischer con reagenti monocomponenti per aldeidi e chetoni Aquastar®
Note legali
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Summary application report for analysis of moisture in Acetone
Determination of Water Content in Methyl ethyl ketone, 2-Butanone Using Karl Fischer Titration
Summary application report for analysis of moisture in Formic acid
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone