Documenti fondamentali
1.88011
Supelco
Titrant 2
1 ml ≙ ca. 2 mg H₂O, titrant for Karl Fischer titration with two component reagents, Aquastar®
Sinonimo/i:
Titration Solution 2
About This Item
Codice UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Titrant 2, titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 2 mg H₂O Aquastar®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Aquastar®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: volumetric
Concentrazione
2 mg/mL
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Temp. transizione
flash point <21 °C
Densità
0.82 g/cm3 at 20 °C
Formato
two component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Confezionamento
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Risultati analitici
Efficiency: ≥ 2
Note legali
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
< 21 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Protocolli
Summary application report for analysis of moisture in Mannitol, D-Sorbitol, Dulcitol
Summary application report for analysis of moisture in Polyurethane glues
Summary application report for analysis of moisture in Sugar
Summary application report for analysis of moisture in Lyophilisates
Vedi tutto