8.02641
5-Chloro-2-methylaniline
for synthesis
Sinonimo/i:
5-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-2-toluidine, 5-Chloro-o-toluidine, 2-Amino-4-chlorotoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.45 hPa ( 50 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
>540 °C
Potenza
464 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
237 °C/1013 hPa
Punto di fusione
22 °C
Temp. transizione
flash point 160 °C
Densità
1.17 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
WRZOMWDJOLIVQP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 24 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup