A902
Acetaldehyde diethyl acetal
99%
Sinonimo/i:
1,1-Diethoxyethane, Acetal
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
20 mmHg ( 20 °C)
8 mmHg ( 8 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
446 °F
Limite di esplosione
10.4 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
P. ebollizione
102 °C (lit.)
Densità
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(C)OCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
<68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< 20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate