162140
Diethoxymethyl acetate
96%
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.399 (lit.)
Densità
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(OCC)OC(C)=O
InChI
1S/C7H14O4/c1-4-9-7(10-5-2)11-6(3)8/h7H,4-5H2,1-3H3
IRUNKQSGDBYUDC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?