128244
Ethyl diethoxyacetate
97%
Sinonimo/i:
Glyoxylic acid ethyl ester diethyl acetal
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.410 (lit.)
P. eboll.
199 °C (lit.)
Densità
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
Stringa SMILE
CCOC(OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O4/c1-4-10-7(9)8(11-5-2)12-6-3/h8H,4-6H2,1-3H3
XCLBIKIQSCTANZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl diethoxyacetate was used in the preparation of a fatty acid analog containing DTS, 12,13-dioxotetradecanoic acid di(N-methyl-thiosemicarbazone) (FA-DTS).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
International journal of radiation applications and instrumentation. Part A, Applied radiation and isotopes, 40(9), 745-749 (1989-01-01)
For the development of 62Cu labeled fatty acid analogs, two fatty acid analogs, containing dithiosemicarbazone (DTS) molecule as the 62Cu coordinating site, were designed and synthesized: a fatty acid analog containing DTS molecule at the omega-position, (a) the 12,13-dioxotetradecanoic acid