294632
Methyl dimethoxyacetate
97%
Sinonimo/i:
Glyoxylic acid methyl ester dimethyl acetal
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
P. ebollizione
67 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acetal
ester
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(OC)C(=O)OC
InChI
1S/C5H10O4/c1-7-4(6)5(8-2)9-3/h5H,1-3H3
NZTCVGHPDWAALP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- in Claisen acylation of active hydrogen compounds
- in preparation of 3, 9-disubstituted 2,4,8,10-tetroxaspiro [5.5] undecane
- as Lithium enolate precursor
- as acylating reagent for cycloalkanone enolates and amino alcohols
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?