919810
(E)-1,2-Bis(4-tert-butylphenyl)ethene
95%
Sinonimo/i:
tert-Butyl stilbene, tBustb
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
177-182 °C
InChI
1S/C22H28/c1-21(2,3)19-13-9-17(10-14-19)7-8-18-11-15-20(16-12-18)22(4,5)6/h7-16H,1-6H3
XTJKJVFXJGERSP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
(E)-1,2-Bis(4-tert-butylphenyl)ethene is commonly employed in transition metal catalyzed asymmetric epoxidation[1][2] and dihydroxylation. Additionally, it can be used as ligand a for Ni catalysis.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)