S4808
cis-Stilbene
96%
Sinonimo/i:
cis-1,2-Diphenylethylene, Isostilbene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.622 (lit.)
P. ebollizione
82-84 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densità
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)\C=C/c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11-
PJANXHGTPQOBST-QXMHVHEDSA-N
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099)
rat ... Esr1(24890)
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?