136905
4-Methoxybenzyl alcohol
98%
Sinonimo/i:
p-Anisyl alcohol, Anis alcohol, Anise alcohol
Saggio
98%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.544 (lit.)
P. ebollizione
259 °C (lit.)
Punto di fusione
22-25 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: insoluble
Densità
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
COc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,9H,6H2,1H3
MSHFRERJPWKJFX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?