187054
4-Bromobenzyl alcohol
99%
Sinonimo/i:
(4-Bromophenyl)methanol, (p-Bromophenyl)methanol, 1-(p-Bromophenyl)methanol, 1-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzene, 4-Hydroxymethyl-1-bromobenzene, p-Bromobenzyl alcohol
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
75-77 °C (lit.)
Solubilità
dioxane: soluble 1 g/10 mL, clear to faintly turbid, colorless to faintly yellow
Gruppo funzionale
bromo
hydroxyl
Stringa SMILE
OCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H7BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
VEDDBHYQWFOITD-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
Descrizione generale
Applicazioni
- hydroxyl end functionalized, substituted polyfluorene
- amphiphilic, symmetric rod-coil, triblock copolymer of poly(9,9-didodecylfluorene-2,7-diyl) and poly(hydroxyl ethyl methacrylate)
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?