108510
4-Bromobenzoic acid
98%
Sinonimo/i:
p-Bromobenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
252-254 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble 5%
H2O: slightly soluble (hot)
alcohol: slightly soluble
diethyl ether: slightly soluble
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
TUXYZHVUPGXXQG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?