206547
4-Iodobenzoic acid
98%
Sinonimo/i:
4-Iodobenzoic acid, Iodobenzene-4-carboxylic acid, p-Iodobenzenecarboxylic acid, p-Iodobenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
270-273 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H5IO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
GHICCUXQJBDNRN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3