Documenti fondamentali
8.22314
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzaldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Methoxybenzaldehyde, Anisaldehyde
About This Item
Formula condensata:
4-(CH3O)C6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
204-602-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
220 °C
Potenza
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.4-5.3 % (v/v)
Indice di rifrazione
n20/D 1.57
pH
7 (20 °C, 2 g/L in H2O)
P. ebollizione
247-249 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 116 °C
Solubilità
2 g/L
Densità
1.12 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(C)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
<ul>
<li><strong>Multi-Target Directed Ligands for Alzheimer′s Disease: </strong>Used as a drug fragment to synthesize novel substituted thiosemicarbazones for the treatment of Alzheimer′s disease (AD) (Varma et al., 2023).</li>
<li><strong>Wound Dressing Membranes Based on Immobilized Anisaldehyde:</strong> wound dressing membranes involved immobilizing anisaldehyde (4-Methoxybenzaldehyde) onto a chitosan-GA-gelatin copolymer, offering insights into its therapeutic potential in wound care applications (Tamer et al., 2022).</li>
</ul>
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.124
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
240.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
116 °C - closed cup