473294
Bis(pinacolato)diboron
99%
Sinonimo/i:
4,4,4′,4′,5,5,5′,5′-Octamethyl-2,2′-bi-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder (or crystals)
Punto di fusione
137-140 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H24B2O4/c1-9(2)10(3,4)16-13(15-9)14-17-11(5,6)12(7,8)18-14/h1-8H3
IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Ir(I)-Catalyzed C–H Borylation