518808
Bis(neopentyl glycolato)diboron
96%
Sinonimo/i:
5,5,5′,5′-Tetramethyl-2,2′-bi-1,3,2-dioxaborinane
Saggio
96%
Punto di fusione
180.5-184.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)COB(OC1)B2OCC(C)(C)CO2
InChI
1S/C10H20B2O4/c1-9(2)5-13-11(14-6-9)12-15-7-10(3,4)8-16-12/h5-8H2,1-4H3
MDNDJMCSXOXBFZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent to prepare boronic acid esters.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Nuclear medicine and biology, 30(4), 369-372 (2003-05-28)
A direct radioiodination of (Z)-vinylboronic acid esters to the corresponding vinyl iodides using Na(123)I and chloramine-T is described. The boronates were prepared from vinyl iodides via palladium coupling reactions.
Articoli
Ir(I)-Catalyzed C–H Borylation