473286
Bis(catecholato)diboron
97%
Sinonimo/i:
2,2′-Bi-1,3,2-benzodioxaborole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8B2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
189-196 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc2ob(oc2c1)-b3oc4ccccc4o3
InChI
1S/C12H8B2O4/c1-2-6-10-9(5-1)15-13(16-10)14-17-11-7-3-4-8-12(11)18-14/h1-8H
WYBQOWXCLDXZNR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Ir(I)-Catalyzed C–H Borylation