Documenti fondamentali
304166
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,3,2-benzodioxaborole
97%
Sinonimo/i:
B-Bromocatechol-borane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BBrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.81
Beilstein:
2445073
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
76 °C/9 mmHg (lit.)
Punto di fusione
51-53 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H4BBrO2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
SAILTPCYIYNOEL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)