362700
B-Chlorocatecholborane
97%
Sinonimo/i:
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaborole
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
56-58 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H4BClO2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
AZYGEWXDKHFOKB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- To prepare 2-arachidonoylglycerol by acetal cleavage of cis-arachidonoylbenzylidene glycerol.
- To prepare metal boryl complexes (Rh and Ir complexes) through oxidative addition.
- To remove the trityl group in one of the key steps for the synthesis of (−)-dictyostatin.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?