411124
Chlorodicyclohexylborane solution
1 M in hexanes
Sinonimo/i:
Dicyclohexylboron chloride, Dicyclohexylboryl chloride, Dicyclohexylchloroborane
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
1 M in hexanes
P. ebollizione
68-69 °C
Densità
0.752 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
ClB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BCl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
PBBOKJIYEZCTEH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Aldol addition reactions
- Mukaiyama aldol addition
- Microwave assisted ring closing metathesis reactions
- C-alkylation of aromatic aldimines
- Reversible ketone-ketone aldol reactions
- Syn- and anti-stereoselective aldol reaction hexenone with aldehydes
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?