Documenti fondamentali
317012
Sigma-Aldrich
(+)-DIP-Chloride
90-105% (approx.)
Sinonimo/i:
(+)-B-Chlorodiisopinocampheylborane, (+)-Ipc2BCl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H34BCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
90-105% (approx.)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
53-55 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H]1[C@H](C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C)B(Cl)[C@H]3C[C@H]4C[C@@H]([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C20H34BCl/c1-11-15-7-13(19(15,3)4)9-17(11)21(22)18-10-14-8-16(12(18)2)20(14,5)6/h11-18H,7-10H2,1-6H3/t11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-/m0/s1
PSEHHVRCDVOTID-NAVXHOJHSA-N
Applicazioni
Both (+)- and (-)-DIP-chloride are used for asymmetric reduction of prochiral ketones and for the preparation of β-amino alcohols.
Excellent reagent for asymmetric reductions.
For a short paper on the preparation of DIP halides and their use in stereoselective reductions see ACS Symp. Ser. 641, 84-97 (1996).
Note legali
DIP-Chloride is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
ACS Symp. Ser., 641, 84-97 (1996)
Journal of Physical Organic Chemistry, 17, 317-324 (2004)
Bull. Korean Chem. Soc., 26, 652-652 (2005)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1053-1053 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 1511-1511 (1994)