655856
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
97%
Sinonimo/i:
HBpin, Pinacolborane
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
P. ebollizione
42-43 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)OBOC1(C)C
InChI
1S/C6H13BO2/c1-5(2)6(3,4)9-7-8-5/h7H,1-4H3
UCFSYHMCKWNKAH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Borylation at the benzylic C-H bond of alkylbenzenes in the presence of a palladium catalyst to form pinacol benzyl boronate.
- Hydroboration of alkyl or aryl alkynes and alkenes in the presence of transition metal catalysts.
- Coupling with aryl iodides in the presence of a copper catalyst to form aryl boronates.
- Asymmetric hydroboration of 1,3-enynes to form chiral allenyl boronates.
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Ir(I)-Catalyzed C–H Borylation
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
655856-100G | 4061838136138 |
655856-5G | 4061832733227 |
655856-25G | 4061832733210 |
655856-500G | 4061838254139 |