Key Documents
458945
Sigma-Aldrich
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
Pinacolborane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in THF
P. eboll.
65-67 °C
Densità
0.887 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC1(C)OBOC1(C)C
InChI
1S/C6H13BO2/c1-5(2)6(3,4)9-7-8-5/h7H,1-4H3
UCFSYHMCKWNKAH-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Note legali
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-13.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-25 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)