P1190
Potassium acetate
for molecular biology, ≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Stato
powder
pH
7.0-9 (25 °C, 98.2 g/L)
Solubilità
H2O: 100 mg/mL
Densità
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
applicazioni
agriculture
diagnostic assay manufacturing
Attività estranea
DNase (Exonuclease), NICKase (Endonuclease), RNase, protease, none detected
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- Potassium Acetate in Concrete Pavement Research: Research on the freeze-thaw resistance of concrete pavements incorporated potassium acetate, emphasizing its utility in enhancing durability in seasonally frozen regions, critical for infrastructure development (Zhao et al., 2024).
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.