Tamponi biologici
Sappiamo bene quanto sia importante proteggere l’integrità delle biomolecole e dei reagenti con i sistemi tampone più indicati. I nostri tamponi biologici garantiscono la stabilità della soluzione e il controllo del pH senza interferire con i processi biologici; inoltre, forniscono alle cellule e ai tessuti sali e nutrienti fondamentali. I nostri sistemi tampone d’avanguardia possono offrire una stabilità eccezionale in applicazioni quali le colture cellulari, la reazione a catena della polimerasi (PCR), lo screening dei farmaci, i bioprocessi, la purificazione e la formulazione finale. Tutti i nostri prodotti sono disponibili in diversi gradi e svariati formati, così da poter essere utilizzati dalle fasi iniziali della ricerca fino alle applicazioni commerciali. Offriamo numerose modalità di confezionamento, la miscelazione personalizzata e perfino formulazioni liquide.
Una gamma completa di soluzioni
Forniamo anche un’esauriente selezione di prodotti biochimici di elevata qualità, in un pratico range di gradi di purezza e con varie opzioni di confezionamento, innovative e di facile utilizzo. Oltre ai prodotti in serie, per soddisfare ogni esigenza proponiamo anche servizi di produzione, miscelazione e confezionamento personalizzati.
Risorse sui prodotti
Tamponi certificati Bioperformance
Per superare le difficoltà di gestione del tampone, scegli la qualità, piuttosto che la quantità. I nostri tamponi di qualità superiore certificati Bioperformance sono sottoposti a rigorose analisi e prequalificati per accelerare i flussi operativi in applicazioni fondamentali delle life science, quali le colture cellulari, la biologia molecolare e la produzione di diagnostici. Questi test possono includere i saggi per la determinazione dell’attività enzimatica di nucleasi, proteasi e fosfatasi, test di tossicità cellulare o la determinazione dei livelli di endotossine e della carica microbica. L’utilizzo di un singolo tampone di elevata qualità in più flussi di lavoro garantisce la riproducibilità degli esperimenti e permette di risparmiare tempo, costi per le risorse e perfino spazio all’interno del laboratorio, permettendoti di procedere con le tue ricerche.
Tamponi pHast Pack™ pronti all’uso
Durante la preparazione di un tampone, i tentativi per calibrare la concentrazione e il valore di pH corretti possono rappresentare per i ricercatori un compito noioso e far perdere parecchio tempo. I nostri tamponi pHast Pack™ pronti all’uso sono concepiti proprio per semplificare il tuo lavoro. È sufficiente mescolare con acqua distillata il contenuto della confezione, pre-pesato con precisione, per ottenere rapidamente risultati affidabili e riproducibili più e più volte. Il risparmio di tempo, fatica e perfino di spazio sugli scaffali ti permetterà di concentrarti sugli aspetti più importanti della tua attività di ricerca.
Serve aiuto per preparare un tampone? Il nostro strumento di calcolo per la preparazione dei tamponi aiuta a calcolare rapidamente molarità, massa e volume del tampone.
In evidenza
Tamponi pronti all’uso pHast Pack™
Con i tamponi pronti all’uso pHast Pack™ risparmierai tempo, fatica e spazio sugli scaffali. Le nostre formulazioni sono state sviluppate appositamente per semplificare il tuo lavoro e vengono testate rigorosamente per garantire concentrazioni e pH esatti.
Webinar: Getting Your Buffers Right: How to Control the pH of Cell Culture Medium
Questo webinar spiega i principi delle buone pratiche per il controllo dell’equilibrio acido-base nei terreni di coltura. Evidenzia, inoltre, le combinazioni di tamponi che possono determinare un mediocre controllo del pH, conseguenze non intuitive e deduzioni errate.
HEPES induces lysosomes & autophagy in culture cells - a call for action
Scopri come l’HEPES possa influenzare gli esperimenti su colture cellulari e a cosa prestare attenzione nell’interpretazione dei dati.
Richiedi la tua guida per la scelta del tampone
La Biological Buffers Selection Guide è un ottimo riferimento che puoi appendere in laboratorio. Richiedi il poster DIN A1 (60 x 84 cm).