63052
Magnesium acetate solution
BioUltra, for molecular biology, ~1 M in H2O
Sinonimo/i:
Magnesium acetate anhydrous, Mg(OAc)2
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Forma fisica
liquid
Concentrazione
~1 M in H2O
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Indice di rifrazione
n20/D 1.358
pH
5.0-7.0 (25 °C)
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤2 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.02
Stringa SMILE
CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
UEGPKNKPLBYCNK-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
- to supplement Midkin fused to the biotin ligase BioID2 (MK-BioID2) conditioned medium for in-tube biotinylation assay
- as a component of lysis buffer and amplified RNA (aRNA) fragmentation buffer to perform aRNA fragmentation
- as a component of lysis buffer and DamID buffer for sequencing zygote samples
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?