63069
Cloruro di magnesio
BioUltra, for molecular biology, ~1 M in H2O
Sinonimo/i:
Magnesium Chloride hydrate, Magnesium chloride (MgCl2)hexahydrate, MgCl2
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Stato
liquid
Concentrazione
~1 M in H2O
tecniche
HPLC: suitable
flow cytometry: suitable
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.0002% total Nitrogen (N)
pH
5.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
Solubilità
water: soluble
Densità
1.08 g/mL at 20 °C
Anioni in tracce
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.03
Compatibilità
suitable for molecular biology
Stringa SMILE
Cl[Mg]Cl
applicazioni
cell analysis
filtration
vaccine development
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?