Documenti fondamentali
8.14733
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride
anhydrous for synthesis
Sinonimo/i:
Magnesium chloride, Magnesium dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl2Mg
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
232-094-6
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
≥7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
1412 °C/1013 hPa
Punto di fusione
712 °C
Solubilità
542 g/L
Densità
2.32 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Mg+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Magnesium chloride (MgCl2) can be used as:
  • An additive in the synthesis of aragonite precipitated calcium carbonate (PCC) to control the polymorphism and morphological structure of PCC.
  • An ammonia-selective absorbent to enhance the synthesis of ammonia by Haber−Bosch process.
  • A precursor salt to synthesize magnesium β-ketoesterate complexes by reacting with proligand and anhydrous triethylamine in dry DMF.
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ammonia synthesis enhanced by magnesium chloride absorption
Himstedt HH, et al.
AIChE Journal, 61(4), 1364-1371 (2015)