1.05833
Cloruro di magnesio
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Magnesium dichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99.0-102.0% (complexometric)
Forma fisica
solid
Potenza
8100 mg/kg LD50, oral (Rat)
Composizione
Water, 51-55%
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
117 °C (decomposition)
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤0.05%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0002%
As: ≤0.0002%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.001%
Mn: ≤5 ppm
N: ≤0.0002%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- Preparazione e ottimizzazione di un sistema di veicolazione di farmaci basato sul cloruro di berberina immobilizzato nell′idrotalcite MgAl. Questo studio analizza la preparazione e l'ottimizzazione di un sistema di veicolazione di farmaci mediante cloruro di berberina immobilizzato in idrotalcite MgAl. Il cloruro di magnesio esaidrato è coinvolto nella sintesi dell'idrotalcite, che svolge un ruolo cruciale nella stabilizzazione e nel rilascio controllato del cloruro di berberina. Questa ricerca fornisce approfondimenti sulle potenziali applicazioni del cloruro di magnesio esaidrato nello sviluppo di sistemi avanzati di veicolazione di farmaci, evidenziandone l'importanza nelle formulazioni farmaceutiche (Djebbi et al., 2016).
Linkage
Risultati analitici
Identità: conforme
Aspetto della soluzione: test superato
Sostanza insolubile: ≤ 0,005%
pH (5 %; acqua): 5,0-6,5
Acidità o alcalinità: test superato
Bromuro (Br): ≤ 0,05%
Nitrato (NO₃): ≤ 0,001%
Fosfato (PO₄) ≤ 5 ppm
Solfato (SO₄): ≤ 0,002%
Azoto totale (N): ≤ 0,0002%
Metalli pesanti (ACS): ≤ 5 ppm
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005%
Al (alluminio): ≤ 0,0002%
As (arsenico): ≤ 0,0002%
Ba (bario): ≤ 0,002%
Ca (calcio): ≤ 0,003%
Cu (rame): ≤ 0,0005%
Fe (ferro): ≤ 5 ppm
K (potassio): ≤ 0,001%
Mn (manganese): ≤ 5 ppm
Na (sodio): ≤ 0,001%
NH₄ (ammonio): ≤ 0,002%
Pb (piombo): ≤ 0,0005%
Sr (stronzio): ≤ 0,005%
Acqua: 51,0-55,0%
Corrisponde a ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
A new HPTLC method to detect adulteration of essential oils is presented along with a range of newly added essential oil reference materials for authenticity analysis.