Documenti fondamentali
442615-M
Millipore
Cloruro di magnesio
ACS Reagent Grade.
Sinonimo/i:
MgCl₂
About This Item
Formula condensata:
MgCl2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
Grado:
ACS reagent
Stato:
crystalline solid
Solubilità:
water: 1.5 g/mL
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 5662
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilità
water: 1.5 g/mL
Cationi in tracce
heavy metals: <0.0005%
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
ACS reagent grade.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7