63068
Cloruro di magnesio
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (KT)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.0% (KT)
Stato
solid
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.0002% total nitrogen (N)
pH
5.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
Solubilità
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤2000 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤3000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.030
λ: 280 nm Amax: 0.025
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- alkaline tris buffer to prepare labeling solution and to wash zebrafish embryos
- HEPES-Tyrode solution for imaging cardiomyocyte cells
- respiration solution, adenosine diphosphate (ADP) stock solution and wash solution to assess the respiration of permeabilized cardiomyocytes from mice
Avvertenza
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?