Key Documents
1.72571
SAFC
Cloruro di magnesio
extra pure, for table water, FCC, E 511
Sinonimo/i:
Magnesium dichloride
About This Item
Formula condensata:
MgCl2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero E:
E511
Numero indice EU:
232-094-6
Conformità normativa
FCC
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
117 °C (decomposition)
Solubilità
468.7 g/L
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Applicazioni
Magnesium chloride hexahydrate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8